12322
Iron(III) chloride solution
purum, 45% FeCl3 basis
Sinónimos:
Ferric chloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
45% (FeCl3)
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- polymerizations
- oxidations
- oxidative couplings
- reductions
- C−C bond formation
- Ferrier rearrangement
- one-pot multicomponent condensations
- Friedel-Crafts reactions
- cyclization′s
- glycosidation
- Prins-type cyclisation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?