Documentos clave
Z803855
Specac® Omni Cell windows
NaCl, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
NaCl
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Specac Ltd
técnicas
IR spectroscopy: suitable
tamaño
41 mm × 23 mm , rectangular
Descripción general
Specac® Omni Cell windows [NaCl, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Información legal
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)