Y0002003
Mercury solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 1.05 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
mercury
fabricante / nombre comercial
EDQM
concentración
1.05 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)