Y0001590
Metformin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dicyandiamide, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metformin
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
208-211 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clave InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)