Y0000606
Altizide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Althiazide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-([2-propenylthio]methyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
altizide
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
InChI key
VGLGVJVUHYTIIU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)