Merck
W800002
Sigma-Aldrich
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
Sinónimos:
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H30O2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
10.047
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥98%
contiene
BHT as stabilizer
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
balsamic; sweet; animalic
cadena SMILES
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
Clave InChI
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)