W353600
Dimethyl disulfide
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
broccoli
sugar cane
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
3.24 (vs air)
presión de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
>572 °F
lim. expl.
16 %
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
cadena SMILES
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Clave InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Upper respiratory tract
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?