Merck
SMB01362
Sigma-Aldrich
Arginylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Arg-phe, Arginyl-phenylalanine, RF, RF dipeptide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
321.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
color
white to beige
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(NCCC[C@H](N)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)=O)=N
InChI
1S/C15H23N5O3/c16-11(7-4-8-19-15(17)18)13(21)20-12(14(22)23)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,16H2,(H,20,21)(H,22,23)(H4,17,18,19)/t11-,12-/m0/s1
Clave InChI
PQBHGSGQZSOLIR-RYUDHWBXSA-N
Descripción general
Arginylphenylalanine is a dipeptide of arginine and phenylalanine. Arg-phe is considered a secondary metabolite and potential biomarker of resulting from the consumption of certain foods, such as chicken or pigs.
Aplicación
Arginylphenylalanine can be used in biochemical and metabolomics research applications
Características y beneficios
  • Suitable for Metabolomics and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Otras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)