SMB00946
Dihydrogenistein
≥95%
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
color
white to yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
Clave InChI
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)