PHR8888
Verapamil Impurity M
Sinónimos:
5,5′-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile] hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
familia API
verapamil
Formulario
solid
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Cl.N(CCCC(C(C)C)(c3cc(c(cc3)OC)OC)C#N)(CCCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)CCc1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C42H57N3O6.ClH/c1-30(2)41(28-43,33-14-17-36(47-6)39(26-33)50-9)20-11-22-45(24-19-32-13-16-35(46-5)38(25-32)49-8)23-12-21-42(29-44,31(3)4)34-15-18-37(48-7)40(27-34)51-10;/h13-18,25-27,30-31H,11-12,19-24H2,1-10H3;1H
Clave InChI
VLHQZSDNWXQHKZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)