PHR3505
1,3-Dichloro-2-propanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 mL
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)