PHR3232
Quinidine Gluconate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Quinidine gluconate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1595000
familia API
quinidine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.C6H12O7/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t13-,14-,19+,20-;2-,3-,4+,5-/m01/s1
Clave InChI
XHKUDCCTVQUHJQ-LCYSNFERSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)