PHR2827
Adapalene Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1011710
familia API
adapalene
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
mp
123-126 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)