PHR2308
Loratadine Related Compound B
Sinónimos:
8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
About This Item
Productos recomendados
Agency
traceable to USP 1370291
Nivel de calidad
familia API
loratadine
Formulario
solid
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Clave InChI
VLXSCTINYKDTKR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)