PHR1949
Dodecilsulfatosódico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000620
traceable to USP 1614363
familia API
sodium lauryl sulfate
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 2 g
mp
204-207 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Sodium Lauryl Sulfate is a 12-carbon containing amphiphilic anionic surfactant having a sulfate group. It is used because of its cleaning and foaming properties in a variety of cosmetic products, detergents, pharmaceuticals, and chemical industries.
Aplicación
- Electrochemical determination of sodium lauryl sulfate (SDS) using a molecularly imprinted polymer (MIP) sensor
- Development of a surface-enhanced Raman scattering (SERS) based method using gold nanoparticle (AuNP) sol to estimate SDS in a river water sample
Nota de análisis
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)