PHR1070
Etanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1012772
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)