PHL83105
Sempervirine nitrate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,3,4,13-Tetrahydro-1H-benz[g]indole[2,3-a]quinolizin-6-ium nitrate
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[N+H]1=C2C(=C3C1=C4N(C=C5CCCCC5=C4)C=C3)C=CC=C2.[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C19H16N2.NO3/c1-2-6-14-12-21-10-9-16-15-7-3-4-8-17(15)20-19(16)18(21)11-13(14)5-1;2-1(3)4/h3-4,7-12H,1-2,5-6H2;/q;-1/p+1
Clave InChI
NPMOCMWCFIQGMK-UHFFFAOYSA-O
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?