P2900000
Prednisona
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Pregnadieno-17α,21-diol-3,11,20-triona, 1- Cortisona, 17α,21-dihidroxi-1,4-pregnadieno-3,11,20-triona, Dehidrocortisona
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
prednisone
manufacturer/tradename
EDQM
mp
236-238 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)