Merck
NISTRM8554
IAEA-S-1 (sulfur isotopes in silver sulfide)
NIST® RM 8554
Sinónimos:
Silver sulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ag2S
Número de CAS:
Peso molecular:
247.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
pureza isotópica
 34S
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
845 °C (lit.)
densidad
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
Clave InChI
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)