NIST869B
Column selectivity test mixture for liquid chromatography
NIST® SRM® 869b
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1.1 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
general analytical
Formato
multi-component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 869B_cert
SRM 869B_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction values for Benzo[a]pyrene in SRM 869b.
- The certified value metrologically traceable to the derived SI unit for mass fraction expressed as milligrams per kilogram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Otras notas
Benzo[a]pyrene (BaP)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Dibenzo[g,p]chrysene (TBN), Phenanthro[3,4-c]phenanthrene (PhPh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)