NIST77A
Burnt refractory
NIST® SRM® 77a, Al203-60%
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
pkg of 75 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Magnesium oxide (MgO), Calcium oxide (CaO), Potassium oxide (K2O), Sodium oxide (Na20), Phosphorus pentoxide (P2O5), Lithium oxide (Li2O), Strontium oxide (SrO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Magnesium oxide (MgO), Calcium oxide (CaO), Potassium oxide (K2O), Sodium oxide (Na20), Phosphorus pentoxide (P2O5), Lithium oxide (Li2O), Strontium oxide (SrO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)