Merck
NIST742
Óxido de alúmina
NIST® SRM® 742, reference point
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 10 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
2040 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
SRM 742 is provided in powder form and is packaged in units of 10 grams.
SRM 742_cert
SRM 742_SDS
Aplicación
The SRM is a calcined alpha alumina with 99.9% +purity well-suited for its intended application.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum oxide(Al2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)