NIST2191A
Bicarbonato de sodio
NIST® SRM® 2191a, pD Standard
Sinónimos:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
crystals
envase
pkg of 30 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
pH
8.3(0.84% solution)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidad
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Características y beneficios
- SRM 2191A certified values are correspond to log (1/aD).
- The NIST certificate is provided with storage and stability instructions.
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)