NIST1113
Gilding metal
NIST® SRM® 1113
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
XRF: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 1113_cert
SRM 1113_SDS
Otras notas
Copper (Cu), Zinc (Zn), Tin (Sn), Nickel (Ni), Iron (Fe), Lead (Pb), Phosphorus(P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)