Documentos clave
N2500
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 6618 mPa.s (25 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidad
6618 mPa.s(25 °C)
Descripción general
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michał Koliński et al.
International journal of biological macromolecules, 149, 1151-1160 (2020-02-01)
In silico modelling of cascade enzymatic proteolysis is an exceedingly complex and challenging task. Here, we study partial proteolysis of insulin by pepsin: a process leading to the release of a highly amyloidogenic two chain 'H-fragment'. The H-fragment retains several