M2545
Magnesium acetate tetrahydrate
BioXtra, ≥99%
Sinónimos:
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
mp
72-75 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Al: ≤0.002%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.001%
cadena SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis and application of SiO2-MgO coated MWCNTs: Magnesium acetate tetrahydrate was utilized in the synthesis of SiO2-MgO coatings on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). This method showcases the versatility of magnesium acetate as a precursor in creating advanced materials for potential applications in molecular biology and biochemical research, enhancing the performance of functional materials in various scientific assays (Nemeth et al., 2019).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)