A7847
Acridine Orange 10-nonyl bromide
≥90% purity (HPLC), powder or solid
Sinónimos:
10-Nonylacridine orange bromide, 3,6-Bis(dimethylamino)-10-nonylacridinium bromide
About This Item
Productos recomendados
product name
Acridine Orange 10-nonyl bromide,
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
form
powder or solid
color
orange to red
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
ethanol, DMSO: soluble
ε (extinction coefficient)
76-88 at 491-497 nm in methanol
fluorescence
λex 515-523 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCC[n+]1c2cc(ccc2cc3ccc(cc13)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H38N3.BrH/c1-6-7-8-9-10-11-12-17-29-25-19-23(27(2)3)15-13-21(25)18-22-14-16-24(28(4)5)20-26(22)29;/h13-16,18-20H,6-12,17H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DRBHTUDHPPBMCD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?