Merck
917990
Sigma-Aldrich
Hexahydro-1,3-bis(4-methylphenyl)-5-phenyl-1,3,5-diazaphosphorine
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
360.43
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
functional group
phosphine
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C23H25N2P/c1-19-8-12-21(13-9-19)24-16-25(22-14-10-20(2)11-15-22)18-26(17-24)23-6-4-3-5-7-23/h3-15H,16-18H2,1-2H3
InChI key
UBTLQANULOJJIY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)