Merck
91478
Supelco
Tricosanoato de metilo
analytical standard
Sinónimos:
Éster metílico del ácido tricosanoico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)21COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
368.64
Beilstein:
1796627
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
53-56 °C (lit.)
53-56 °C
Formato
neat
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Clave InChI
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl tricosanoate may be used as an internal standard in the quantitative determination of fatty acid methyl esters present in milk samples using gas chromatography(GC) technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Validation of the determination of fatty acids in milk by gas chromatography
Simionato IJ, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21, 520-524 (2010)
K E Aarak et al.
Food & function, 5(9), 2331-2337 (2014-08-01)
The aim of the present work was to study the effect of a broccoli phytochemical extract (Br-ex) on the release of fatty acids (FA) from salmon muscle (SM) and salmon oil (SO) during in vitro digestion. The hypothesis of the