907529
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Sinónimos:
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95%
form
powder or crystals
mp
>300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S([C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI key
WMSWWJHIVWFJLE-ZSXDVEMLSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.