90677
Phthalate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L phthalate in water (nominal concentration)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
1000 mg/L phthalate in water (nominal concentration)
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)