Documentos clave
89467
Supelco
TISAB III solution
Sinónimos:
Total ionic strength adjustment buffer III solution
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Formulario
liquid
Nivel de calidad
densidad
1.21 g/mL at 20 °C
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
for the fluoride determination in presence of Al(III)
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)