85431
Silylating mixture Fluka I according to Sweeley
for GC derivatization, LiChropur™
Sinónimos:
Chlorotrimethylsilane – hexamethyldisilazane mixture
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
descripción
ready to use solution in pyridine (10 vol parts)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H19NSi2.C3H9ClSi/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h2*7H,1-6H3;1-3H3
Clave InChI
UCJNZOHHMSKSRP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Componentes
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs