82547
(−)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(−)-ψ-Ephedrine, (1R,2R)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-Pseudoephedrine
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
assay
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −51±2°, c = 0.6% in ethanol
mp
116-119 °C
SMILES string
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
InChI key
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
Other Notes
Application
replaced by
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.