76319
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 500 mg/L±10 mg/L
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
according to ISO/CEN EN1484
calidad
stabilized
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
500 mg/L±10 mg/L
técnicas
TOC: suitable
idoneidad
in accordance for application
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?