74144
Boscalid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2- yl)-nicotinamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
InChI
1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
Clave InChI
WYEMLYFITZORAB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)