72938
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 1.0 μm
Sinónimos:
Monodisperse polystyrene latex particles (1 μm), monodisperse polystyrene microbeads (1 μm), monodisperse polystyrene microspheres (1 μm), polystyrene monodisperse microparticles (1 μm), Size standards
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
aqueous suspension
particles
reticulante
0 % cross-linked
concentración
2% (solids)
tamaño de partícula
1.0 μm std dev <0.05 μm
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to calibrate:
- Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis method based on size measurements
- Aerosol instruments
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Nota de análisis
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?