70116
Nutrient Agar No 2
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 16654:2001
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
idoneidad
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.