63067
Magnesium citrate tribasic nonahydrate
suitable for microbiology, ≥95.0% (KT)
Sinónimos:
Citric acid magnesium salt, Trimagnesium dicitrate nonahydrate, tri-Magnesium dicitrate nonahydrate
About This Item
Productos recomendados
sterility
non-sterile
Quality Level
assay
≥95.0% (KT)
form
powder
anion traces
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.OC2(CC(=O)O[Mg]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[Mg]OC1=O)CC(=O)O[Mg]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg.9H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;9*1H2/q;;3*+2;;;;;;;;;/p-6
InChI key
IYQJAGXFXWIEJE-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?