62160
Linolenic acid
analytical standard
Sinónimos:
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
oleic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
Clave InChI
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?