Merck
61849
Supelco
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Ibuprofen impurity Q (PhEur), 4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
178.27
Beilstein/REAXYS Number:
1866730
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
ibuprofen
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCC1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
InChI key
CBKUDUSUCXBKIE-UHFFFAOYSA-N
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)