59975
Jasmone
analytical standard
Sinónimos:
cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of isomers, GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
~6% trans-isomer
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.500
bp
134-135 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H16O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
Clave InChI
XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)