436658
Ambersep 21K XLT Ion Exchange Resin
chloride form, 14-35 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dowex 21K chloride form,
form
beads
Quality Level
crosslinking
<10 % cross-linked
moisture
50-58%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
trimethylamine
particle size
525-625 μm
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
SMILES string
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
InChI key
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?