Merck
43236
Supelco
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
analytical standard
Sinónimos:
2-Ethyl-3(5 or 6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤2.0% water
índice de refracción
n20/D 1.500-1.502
n20/D 1.5015 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCc1ncc(C)nc1C.CCc2nc(C)cnc2C
InChI
1S/2C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8;1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h2*5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
BOFLOMVCGPWPQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)