Merck
35382
Supelco
Secnidazole hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
α,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol hemihydrate, (RS)-1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-2-propanol hemihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N3O3 · 0.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Beilstein:
8791511
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O.CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O.CC(O)Cn2c(C)ncc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/2C7H11N3O3.H2O/c2*1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13;/h2*3,5,11H,4H2,1-2H3;1H2
Clave InChI
LPCFEXQLJSCCMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)