Documentos clave
34762BC
Millipore
Assurance® GDS Listeria Positive Control
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Sinónimos:
Positive Control for PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41116135
NACRES:
NA.85
Nombre del producto
GDS Positive Control for Listeria, BioControl, For use with GDS Listeria
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
envase
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 34762-250
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
compatibilidad
for use with BioControl GDS
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Listeria spp.
Descripción general
GDS Positive Control for Listeria is used with GDS Listeria Tq assays, which are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Listeria in food and environmental samples.
Aplicación
GDS Positive Control for Listeria is used for confirmation of Listeria spp. detection in Assurance® GDS assays.
Componentes
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Método de análisis
PCR
Información legal
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)