28637-U
Jeringa Hamilton® 1001LTN
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga (blunt tip)
descripción
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203081
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
1 mL
compatibilidad
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)