Merck
27087
Supelco
Chromoionophore II
Selectophore
Sinónimos:
9-Dimethylamino-5-[4-(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 2439
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H59N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
733.98
Beilstein:
6626911
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Formulario
solid
cadena SMILES
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)\N=C2\C=C3Oc4cc(ccc4N=C3c5ccccc25)N(C)C
InChI
1S/C46H59N3O5/c1-5-7-19-37(20-8-6-2)53-44(50)23-15-13-11-9-10-12-14-18-30-52-45(51)31-34-24-26-35(27-25-34)47-41-33-43-46(39-22-17-16-21-38(39)41)48-40-29-28-36(49(3)4)32-42(40)54-43/h16-17,21-22,24-29,32-33,37H,5-15,18-20,23,30-31H2,1-4H3/b47-41-
Clave InChI
SWOXJPWUWJDGGP-LOKWYOQLSA-N
Descripción general
Chromoionophore II (ETH 2439, 9-Dimethylamino-5-[4-(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine) is a phenoxazine derivative.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Assay of Na+ activity with solvent polymeric optode membrane prepared with ETH 2439 and sodium ionophore V; Assay of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membranes prepared from ETH 2439 and calcium ionophore I
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The potentiometric pH response of chromoionophores used in optical sensors.
LInder E, et.la.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 352 (1), 309-312 (1993)
Hannah R Schwartz et al.
Cell reports, 31(12), 107800-107800 (2020-06-25)
When evaluating anti-cancer drugs, two different measurements are used: relative viability, which scores an amalgam of proliferative arrest and cell death, and fractional viability, which specifically scores the degree of cell killing. We quantify relationships between drug-induced growth inhibition and