Merck
21820
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen
for microscopy (Bact.)
Sinónimos:
Carbol fuchsin solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
MA.02
grado
for microscopy (Bact.)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
técnicas
microbe id | staining: suitable
impurezas
phenol
densidad
0.99 g/mL at 20 °C
εmax
9.36 at 542-552 nm in 50% ethanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
idoneidad
bacteria
cadena SMILES
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
Clave InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ziehl-Neelsen staining method using Carbol-Fuchsin is a crucial diagnostic tool used for the detection of acid-fast mycobacteria in tissue sections.
Aplicación
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen is suitable for use in staining assays for acid-resistant, rod-shaped bacteria.
Otras notas
Stain for the assay of acid-resistant rod-shaped bacteria
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P. Bock, ed.
Romeis Mikroskopische Technik null
Artículos
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.