21170
Calcium hydride
purum p.a., ≥97.0% (gas-volumetric), powder
About This Item
Productos recomendados
grado
purum p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (gas-volumetric)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
816 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Cd: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.005%
cadena SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Clave InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?